Learn More
DWK Life Sciences Accessori per gruppi di filtrazione Kontes™ e parti di ricambio per Ultra-Ware™
47 mm con supporto di acciaio inox
203.00€ - 1560.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11863123
|
DWK Life Sciences
953852-0001 |
Supporto in vetro | Acciaio inox |
477.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873113
|
DWK Life Sciences
953752-0001 |
Supporto in vetro poroso | Vetro poroso |
323.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11878522
|
DWK Life Sciences
953801-0001 |
Supporto in vetro; giunto esterno ST: 40/35 | Glass |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11887513
|
DWK Life Sciences
45066A-20125 |
Microfiltrational assembly | Borosilicate Glass |
1560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Microfiltrational assembly 1000mL
- Funnel, 4000mL
- Flask, borosilicate glass, 47mm
- Glass support and ground joint 90mm
- Anodized aluminum clamp and filtration flask