Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Heavy Wall Filtering Flask
Provides mechanical strength under vacuum application
146.00€
Specifica
Diametro sistema metrico) interno tubo | 0.93 cm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15374626
|
DWK Life Sciences
617500-0003 |
250 mL |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Outer joint: 24/40
- Serrated hose connection: No. 2
Specifica
0.93 cm | |
Borosilicate Glass |