Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B - Connector
Unique design adapts GPI threaded glass to a serrated PTFE hose connection or 0.25 in. -28 tubing connections
Marca:  DWK Life Sciences 747185-0013
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Codice prodotto. 17760878
  • 22.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fits hose I.D.: 0.25 in.
  • Internal Thread Size: 0.25 in.-28
  • GPI Thread Size: 13-425
Specifica
Specifica
Hose Connector
PTFE
13-425