Learn More
DWK Life Sciences Vasche di sviluppo TLC rettangolari Kontes™ con coperchi
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
490.00€ - 695.00€
Specifica
Tipo | Developing Tank |
---|---|
Forma | Rectangular |
Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 11.75 in. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Tipo | Profondità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Tipo | Profondità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11738482
|
DWK Life Sciences
416180-0000 |
Standard | Vasca di sviluppo | 10.75 in. |
490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12776728
|
DWK Life Sciences
416190-0000 |
Latch Lid | Developing Tank | 10.75 in. |
695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12766728
|
DWK Life Sciences
4161850000 |
Nonslip | Developing Tank | 10.47 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
- Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Lids: K416181-0000, K416186-0000
Specifica
Developing Tank | |
4 in. | |
11.75 in. |
Rectangular | |
10.16 cm | |
29.8 cm |