Learn More
DWK Life Sciences Nebulizzatori per reagenti Kontes™ con giunto a smeriglio a vite
Provide uniform spray mist of visualization reagents for TLC and paper chromatography; use with all standard TLC reagents and most corrosive liquids
Marca: DWK Life Sciences 422530-0050
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Provide uniform spray mist of visualization reagents for TLC and paper chromatography; use with all standard TLC reagents and most corrosive liquids
- Liquid touches only nonreactive borosilicate glass atomizing sprayer head and flask
- Sprayer head-to-flask connection consists of screw-thread standard taper ground joint, connecting cap, and loosening ring
- Operate sprayer at 3 to 5psi (0.021 to 0.035MPa)
- Adjust spray pattern by varying the position of thumb on vent hole
- Autoclavable (after cap, loosening ring, and O-ring are removed)
Specifica
Autoclavable | |
50 ml | |
Vetro | |
Nebulizzatore per reagenti TLC | |
Reagenti TLC standard e liquidi più corrosivi | |
19/22 | |
17.4 cm | |
5 cm |
1.69 once | |
Giunti a smeriglio a vite, tappo di collegamento tubi, anello di sbloccaggio | |
Contenitore da 1 | |
Per la nebulizzazione uniforme di reagenti di visualizzazione per cromatografia su carta e TLC | |
Da 3 a 5 psi | |
6.85 in. | |
1.96 in. |