Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindrical Developing Tanks
Cylindrical glass tanks for the development of 5 x 10cm (2 x 3.9 in. ) and 5 x 20cm (2 x 7.9 in. ) plates
191.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Cylindrical TLC Developing Tank |
Da utilizzare con (applicazione) | Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Materiale chiusura | Capacità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale chiusura | Capacità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12746728
|
DWK Life Sciences
416170-1120 |
Glass | 5 L x 10 cm W Plate | 1/Pk. |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
Specifica
Borosilicate Glass | |
Cylindrical TLC Developing Tank | |
Provides Maximum Vapor Phase Saturation with a Minimum Amount of Solvent | |
Cylindrical |