Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems
The KingFisher Apex Purification System is a versatile and user-friendly instrument that uses magnetic particle processing to automate the purification or isolation of DNA, RNA, proteins, and cells from virtually any source.
dietro preventivo
Specifica
Tipo di campione | Plasma, Blood, Urine, Saliva, Cell Homogenate, Tissue Homogenate |
---|---|
Piastra per piano | 8 |
Collection Efficiency of Particles | >98% with 2.8 μm particle size |
Da utilizzare con (applicazione) | Genomics and proteomics, target identification, veterinary assays, biomarker discovery, quality control, forensics |
Temperatura di riscaldamento | +4°C above ambient temperature up to +100°C |
Product Code | Brand | Descrizione | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Descrizione | Price | Quantity & Availability | |||||
16592442
|
Thermo Scientific™
5400910 |
KingFisher Apex with 96 PCR head |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
View alternative products
|
16502452
|
Thermo Scientific™
5400920 |
KIngFisher Apex with 96 Combi head |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
View alternative products
|
16512452
|
Thermo Scientific™
5400930 |
KingFisher Apex with 96 DW head |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
16522452
|
Thermo Scientific™
5400940 |
KingFisher Apex with 24 Combi head |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
View alternative products
|
Description
The KingFisher Apex Purification System is a versatile and user-friendly instrument that uses magnetic particle processing to automate the purification or isolation of DNA, RNA, proteins, and cells from virtually any source. It moves magnetic beads, not liquids, through the main steps of sample preparation: bind, wash, and elute. This process provides excellent quality, reproducible results, and reduces hands-on time for sample processing.
- User-friendly high throughput sample purification system for automating DNA/RNA, protein and cell purification
- Provides versatile and high-speed purification with reproducible results
- Easy to use interface with touch screen empowering the user to control all details of the application and purification process
- BindIx PC Software for added convenience
- Extensive selection of validated protocols for different type of applications
- Cloud library for quick protocol retrieval
Specifications
Plasma, Blood, Urine, Saliva, Cell Homogenate, Tissue Homogenate | |
>98% with 2.8 μm particle size | |
+4°C above ambient temperature up to +100°C | |
22 in. | |
18 in. | |
123 lb. | |
31 in. |
8 | |
Genomics and proteomics, target identification, veterinary assays, biomarker discovery, quality control, forensics | |
ca. >1 μm | |
56 cm | |
46 cm | |
56 kg | |
79 cm |