Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Prepare samples efficiently from a variety of materials with Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, which offer highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein or cell purification from virtually any source.
528.00€ - 59000.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12511788
|
Thermo Scientific™
24074410 |
KingFisher Flex 96 PCR Head |
4235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12501758
|
Thermo Scientific™
24074411 |
KingFisher Flex 96 PCR head and heating block |
4535.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11734978
|
Thermo Scientific™
24074431 |
KingFisher Flex 96 Deep Well head and deep well and KF heating blocks |
4715.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12579317
|
Thermo Scientific™
24074420 |
KingFisher Flex 96 KF head |
4235.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12569317
|
Thermo Scientific™
24074421 |
KingFisher Flex 96 KF head and heating block |
4535.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12508117
|
Thermo Scientific™
24075410 |
KingFisher Flex 96 PCR heating block |
528.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11839520
|
Thermo Scientific™
5400620 |
KingFisher 96 Plate |
59000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Prepare samples efficiently from a variety of materials with Thermo Scientific KingFisher Flex Purification Systems, which offer highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein or cell purification from virtually any source. Using revolutionary magnetic particle separation technology, this system provides excellent reproduciblity and quality.
Find a flexible solution for different types of sample processing needs. With 24 configurations, customers can raise the processing volume up to 5mL, resulting in increased yield of the purified product. For higher throughput needs, 96 samples can be processed with 96 magnet head.
• Fully automated system yields high-speed purification of nucleic acids, proteins and cells.
• High throughput system processes up to 96 samples in less than 20 minutes.
• Expands sample volume by 10-fold with the 24-well format.
• Open and flexible system lets the customer use anymagnetic particle-based kit tomeet the application demands.
• Easy-to-use Thermo Scientific™ BindIt™ Software provides instrument control, protocol creation andmodification.
• Ready-made protocols for different type of applications are available.
Recommended for:
• Genomics and proteomics
• Target identification
• Veterinary assays
• Biomarker discovery
• Quality control
• Forensics
For Laboratory Use