Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Use the Thermo Scientific KingFisher Presto as part of an automated purification system with a liquid handler for plate filling in high-throughput laboratories.
4145.00€ - 50700.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Campioni per analisi | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Campioni per analisi | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15881647
|
Thermo Scientific™
5400830 |
KingFisher Presto with 96 DW head | 96 | 50 to 1000 μL |
50700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15831647
|
Thermo Scientific™
24078830 |
KingFisher Presto 96 Deep Well head | 96 | 50 to 1000 μL |
4145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15841647
|
Thermo Scientific™
24078831 |
KingFisher Presto 96 Deep Well head with 2 heating blocks | 96 | 50 to 1000 μL |
4625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15851647
|
Thermo Scientific™
24078840 |
KingFisher Presto 24 Deep Well head | 24 | 200 to 5000 μL |
4145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15861647
|
Thermo Scientific™
24078841 |
KingFisher Presto 24 DW head with heating block | 24 | 200 to 5000 μL |
4460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15891647
|
Thermo Scientific™
5400840 |
KingFisher Presto with 24 DW head | 24 | 200 to 5000 μL |
50700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Use the Thermo Scientific KingFisher Presto as part of an automated purification system with a liquid handler for plate filling in high-throughput laboratories. Utilizing proven KingFisher magnetic particle-based technology, the KingFisher Presto provides high-quality yields of target nucleic acids and proteins for biopharma, biotech and research.
Features:
• Purify 96 or 24 samples at a time
• Volume range of 50–5000 μL
• Minimized size for easy fitting to automation systems
• Heating capability for application requiring elevated temperatures
• Easy connection to several liquid handling instruments
• Flexible system for wide variety of applications