Learn More
Labconco™ Contenitori secondari e inserti per sistemi CentriVap™
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
151.00€ - 575.00€
Product Code | Brand | Tipo | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||
10405395
|
Labconco™
7460900 |
Secondary Trap Canister | 5 lb. | 2.3 kg |
575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15173095
|
Labconco™
7815000 |
Radioisotope Trap Insert | 4 lb. | 1.8 kg |
173.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11761479
|
Labconco™
7815200 |
Inserto trappola per solventi | 4 libbre | 1.8 kg |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10064023
|
Labconco™
7814800 |
Inserto trappola per acidi | 4 libbre | 1.8 kg |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13265130
|
Labconco™
7814900 |
Moisture Trap Insert | 4 lb. | 1.8 kg |
151.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
- Contenitore in polipropilene trasparente con staffa di montaggio, tubo in PVC da 17 piedi (43 cm) e due morsetti
- Il contenitore è compatibile con gli inserti trappola indicati nella tabella
Specifications
Sistema CentriVap™ |