Learn More
Fisherbrand™ Piattaforme elevatrici da laboratorio
Precisa regolazione dell'altezza grazie ad una apposita manopola. I martinetti da laboratorio Fisherbrand™ sono realizzati in lega di alluminio con vite di sollevamento in acciaio inox.
88.95€ - 243.00€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Include | Vite di sollevamento in acciaio inox |
Product Type | Elift per laboratorio |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Asta di supporto diametro 12 mm |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) base | Lunghezza (sistema metrico) base | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) base | Lunghezza (sistema metrico) base | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11517023
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 280 mm | 35 kg | Da 60 a 450 mm (piastra superiore) |
243.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11597013
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 110 mm | 15 kg | Da 40 a 145 mm (piastra superiore) |
88.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11507023
|
Fisherbrand™
|
160 mm | 170 mm | 25 kg | Da 50 a 270 mm (piastra superiore) |
164.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- La manopola in plastica aziona il meccanismo di sollevamento delle forbici
- Come base è possibile utilizzare una delle due piastre
- Disponibili con piastre di vari formati
Specifica
Alluminio | |
Elift per laboratorio | |
1 ciascuno |
Vite di sollevamento in acciaio inox | |
Asta di supporto diametro 12 mm |