Learn More
Bel-Art™ Schermi di protezione grandi zavorrati SP Scienceware™
Click to view available options
91cm H; 8.9kg
Descrizione
- La struttura stabile su tre lati offre protezione frontale e laterale contro i detriti volanti
- Base in acciaio pesante rivestita con resina epossidica blu
- Barriera in policarbonato dello spessore di 4.7 mm
- I bulloni, i dadi e le rondelle in acciaio placcato utilizzati per il montaggio garantiscono lunga durata e resistenza alla ruggine
- Spedizione fuori misura
- Gli schermi sono conformi al test di impatto a massa elevata e al test di impatto ad alta velocità
Specifica
Dimensioni (L x P) | Base esterna P 17 x L 50 cm |
Altezza (sistema metrico) | 91 cm |
Spessore (sistema metrico) | 4.7 mm |
Descrizione | Struttura stabile su tre lati; base in acciaio pesante rivestita con resina epossidica blu |
Colore | Clear |
Product Type | Schermo di protezione grande zavorrato |
Peso (sistema metrico) | 8.9 kg |
Materiale | In policarbonato trasparente, spessore 4.7 mm |