Learn More
Gilac™ Vassoi rettangolari bianchi in LDPE
White Rectangular Flat Trays with traceability management thanks to a contents identification device label overmoulded inside the plastic material rendering it permanent and rewritable.
4.20€ - 12.00€
Specifica
Tipo | Stackable Tray |
---|---|
Materiale | HDPE |
Colore | White |
Forma | Rectangular |
Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11788501
|
Gilac™
G154221 |
3 L | 347 x 230 x 70 mm; internal bottom dimensions: 280 x 165 x 67 mm |
6.19€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11798501
|
Gilac™
G154321 |
5 L | 437 x 285 x 75 mm; internal bottom dimensions: 380 x 220 x 72 mm |
9.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11958134
|
Gilac™
G154121 |
2 L | 300 x 200 x 63 mm; internal bottom dimensions: 250 x 155 x 60 mm |
4.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11757355
|
Gilac™
G154421 |
8 l | 490 x 335 x 80 mm |
12.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- White in color
- Strong and impact resistant design
- Dimensions suitable for refrigerator use
- Moulded in HDPE that can be used between -40° to +90°C
- Applications include defrosting, preparation for wet products, ingredients, conserving comparison sample meals, and fermenting and decanting containers
Specifica
Stackable Tray | |
White | |
Food Contact Compliance | |
Food Storage | |
Stackable |
HDPE | |
Rectangular | |
Refrigerator | |
Lid |