Learn More
3M™ Lens Cleaning Solution
44.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size: 120 mL
Descrizione
- Available in 120 mL bottle with pump action spray
- Effective cleaning solutions for a range of work environments
Specifica
Product Type | Cleaning solution |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lens |
Include | Pump action spray |
Quantità | 120 mL |