Learn More
Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes
Simplify cryotube tracking with durable linear barcodes printed directly on the side of the tube.
238.00€ - 1795.00€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Senza RNasi | Sì |
Codice a barre | Con codice a barre lineare |
Anti rotazione | Yes |
Senza Dnasi | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Sterilità | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Sterilità | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10205212
|
Thermo Scientific™
5001-0012 |
1.2 mL | 13.5 mm | Sterile | 38.1 mm |
378.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10758514
|
Thermo Scientific™
5001-1020 |
1.5 mL | 12 mm | Sterile | 48 mm |
572.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 31-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10738324
|
Thermo Scientific™
5001-0020 |
2.0 ml | 12 mm | Sterile | 48 mm |
375.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
12813143
|
Thermo Scientific™
373420 |
1.8 mL | 12.5 mm | Sterile | 48 mm |
1795.00€
pezzi 1800 |
Spedizione stimata: 27-05-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10317862
|
Thermo Scientific™
373530 |
1.8 mL | 12.5 mm | Non-sterile | 48. mm |
1795.00€
pezzi 1800 |
Spedizione stimata: 09-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10653513
|
Thermo Scientific™
5001-0050 |
5 mL | 13.5 mm | Sterile | 92 mm |
238.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Simplify sample inventory. Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes feature Thermo Scientific™ Nunc™ and Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryotubes with directly printed barcodes that are more robust than labels. Choose from available noncustom options or call for customized options in a wide range of choices of code type, length and format.
- Black barcode directly printed onto white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- Barcodes resistant to IPA, DMSO, 5% bleach, 10% acetic acid and 10% NaOH
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of DNase and RNase for genomic applications
- External or internally threading options available
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
Specifica
Polipropilene | |
Con codice a barre lineare | |
Yes |
Sì | |
Yes | |
Screw Cap |