Learn More
Fisherbrand™ Termometro a liquido per immersione totale
Termometro multiuso/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. Il termometro ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ è dotato di fondo bianco per una migliore leggibilità.
2.85€ - 4.25€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
---|---|
Riempimento termometro | Alcool rosso |
Product Type | Termometro a colonna di liquido |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11587273
|
Fisherbrand™
|
–Da 20 a 110 °C | 1 °C | Totale | 305 mm |
3.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11597273
|
Fisherbrand™
|
Da –20 a 150 °C | 1 °C | Totale | 305 mm |
3.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11517283
|
Fisherbrand™
|
Da –10 a 110 °C | 1 °C | Totale | 155 mm |
3.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11551993
|
Fisherbrand™
|
Da –10 a 50 °C | 0,5 °C | Parziale | 305 mm |
2.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11561993
|
Fisherbrand™
|
Da –10 a 110 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm |
3.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11571993
|
Fisherbrand™
|
–Da 10 a 150 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm |
4.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Per fiale da 1.5 ml, 1.8 ml, 2 ml o fiale 'shell' da 2 ml
- Coperchio in dotazione
- Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavità con codifica alfanumerica dei 4 margini così come del fondo
- Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
- Impilabili per uno stoccaggio efficiente
Specifica
Uso generale | |
Alcool rosso | |
Termometro a colonna di liquido |