Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros
Dettagli aggiuntivi : CAS : 4039-32-1 Peso : 0.08900kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Lithium bis(trimethylsilyl)amide | |
4039-32-1,109-99-9,100-41-4 | |
0.8900g/mL | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
MFCD00008261 | |
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 | |
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
lithium;bis(trimethylsilyl)azanide | |
2733832 | |
18 to 22% active base (as LiNSi) |
1M Solution in THF/Ethylbenzene | |
Yellow to Brown | |
−21°C | |
C6H18LiNSi2 | |
100 mL | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Turbid Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.