Learn More
Brady™ Create i vostri kit riempiendo la borsa in duffel con il contenuto desiderato. La borsa in duffel è realizzata in poliestere 6 denari con tracolla amovibile da 95 cm e 8 tasche interne Contenuto non compreso.
Create your own lockout kits by filling the duffel bag with the contents of your choice. The Lockout Duffel Bag is made of 600 Denier Polyester with 95 cm removable shoulder strap and 8 inside pockets.
Marca: Brady™ 099162
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94800kg
Descrizione
- Contents not included.
Specifica
Duffel Bag | |
600D Polyester | |
215.90 mm | |
420 x 215 mm | |
10 in. | |
1 Ea. | |
419.1 mm |
Blue, Black | |
8.5 in. | |
Lockout Duffel Bag | |
Lockout Tagout | |
254 mm | |
16.5 in. |