Learn More
Lovibond™ COD Tube Tests, MR
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca:  Lovibond™ 2420721
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.47700kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Codice prodotto. 10062262
  • 82.50€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For use in MD100™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed vials eliminate risk of cross-contamination
  • Extended shelf life of up to five years
For Municipal Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted test method
Specifica
Specifica
US EPA
SC400 colorimeters and Aqua comparator™ test kits, Hach™ instruments
0 to 1500mg/L
Municipal wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
25
Dichromate/H2SO4
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • COD Reagent Vario MR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P405-Conservare sotto chiave.