Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes with Screw Cap
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico con tappo a vite BRAND™ includono un tappo a vite in polipropilene con guarnizione in elastomero bianca e filettatura GL. Autoclavabili a 121 °C.
89.40€ - 158.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polipropilene |
---|---|
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Quantità | Confezione da 100 |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Product Type | Culture Tube |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10372941
|
BRAND™
113931 |
GL 14 | 100 mm |
101.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10742512
|
BRAND™
113935 |
GL 18 | 100 mm |
89.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10199640
|
BRAND™
113941 |
GL 18 | 160 mm |
128.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10313091
|
BRAND™
113943 |
GL 18 | 180 mm |
158.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Realizzate in vetro soda-calcico.
- Comprendono tappo a vite in polipropilene con guarnizione in elastomero bianca e filettatura GL.
- Autoclavabili (121°C).
Specifica
Polipropilene | |
Confezione da 100 | |
Culture Tube |
Vetro sodico-calcico | |
Tappo a vite |