Learn More
Thermo Scientific™ Lubricating Grease Molykote G4500 25 g
Lubricating Grease Molykote G4500
Marca: Thermo Scientific™ 75003786
34.30 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03240kg
Descrizione
Lubricating Grease Molykote G4500
- Lubricating Grease Molykote G4500 25g
- Grease for Trunnion and Thread of Rotors.
Specifica
Lubricating Grease | |
Trunnion and Thread of Rotors |