Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plant RNA Kit
The Thermo Scientific MagJET Plant RNA Kit is designed for fast and efficient purification of total RNA from a variety of plant species and tissues without phenol/chloroform extraction.
81.25€ - 223.00€
Specifica
Buffer | Lysis Buffer |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MagJET Plant gDNA Kit |
Linea di prodotti | MagJET |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13525220
|
Thermo Scientific™
R2541 |
72 mL |
81.25€
72mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13535220
|
Thermo Scientific™
R2542 |
140 mL |
223.00€
140mL |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The Thermo Scientific MagJET Plant RNA Kit is designed for fast and efficient purification of total RNA from a variety of plant species and tissues without phenol/chloroform extraction. The kit utilizes magnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality RNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Specifica
Lysis Buffer | |
MagJET Plant gDNA Kit | |
MagJET |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.