Learn More
Hellma Macro cell 110-QS, quartz glass SUPRASIL
Marca: Hellma 110-10-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
Volume: 3500 μLSpecifica
PTFE | |
White | |
10 mm | |
UV/VIS (200 - 2500 nm) |