Learn More
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
19.88 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Description
Magnesium Sulfate, Extra Pure, SLR, Dried
Specifications
Punto di fusione | 1124°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 1 kg |
IUPAC Name | magnesium(2+) sulfate |
Peso formulazione | 120.36g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | <0.1mmHg at 20°C |