Learn More
3M™ Cappucci e copricapi con sospensione integrata S-Series
Copertura di testa, volto, collo e spalle. Il cappuccio 3M™ Versaflo™ Serie S è realizzato in pellicola laminata a due strati di lunga durata, morbida, silenziosa e a basso rilascio di fibre.
122.00€ - 469.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | NIOSH |
---|---|
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10357839
|
3M™
7000044302 |
S-433 S |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10450180
|
3M™
7000000145 |
S-433 L |
122.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771153
|
3M™
7100011287 |
S-533 S |
157.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761153
|
3M™
7000000147 |
S-533 L |
152.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11810114
|
3M™
7100015401 |
S-433 L-5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11771373
|
3M™
7000044302 |
S-433S-5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Ideali per applicazioni che richiedono frequenti sostituzioni dell'intero casco, ad esempio nella produzione farmaceutica o in situazioni in cui il tessuto esterno è meno esposto allo sporco. Il gruppo sospensione e i componenti di ingresso aria possono essere rapidamente rimossi e separati per essere smaltiti in modo differenziato (nelle strutture che lo prevedono).- Copertura della testa con sospensione della testa integrata per una copertura di testa, viso, collo e spalle
- Protezione occhi e viso secondo le norme EN166 - schizzi di liquidi e impatti a bassa energia (grado F), stessa classificazione di resistenza agli urti dei sovraocchiali di sicurezza.
- Prodotto con una pellicola laminata in doppio strato, durevole, morbida, silenziosa e a basso rilascio di fibre
- Eccellente campo visivo, in particolare verso il basso
- Non richiede assemblaggio
- Subito pronto per l'uso
Specifica
NIOSH | |
White | |
Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding |