Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage.
64.55€ - 477.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Linea di prodotti | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Linea di prodotti | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10231585
|
Thermo Scientific™
C4013-100F |
Manual Crimper, Flip-Off | National | 13 mm |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10372525
|
Thermo Scientific™
C4020-100F |
Manual Crimper, Flip-Off | National | 20 mm |
231.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10250535
|
Thermo Scientific™
C4028-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 28 mm |
356.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10773667
|
Thermo Scientific™
C4030-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 30 mm |
359.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10229964
|
Thermo Scientific™
C4032-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 32 mm |
364.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10259614
|
Thermo Scientific™
C4008-102 |
Manual Decrimper | National | 8 mm |
250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12852344
|
Thermo Scientific™
C4028-102 |
Manual Decrimper | National | 28 mm |
356.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10301535
|
Thermo Scientific™
C4030-102 |
Manual Decrimper | National | 30 mm |
448.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11528240
|
Thermo Scientific™
C4032-102 |
Manual Decrimper | National | 32 mm |
368.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13488988
|
Thermo Scientific™
CR-20C |
Manual Crimper, Standard | Chromacol | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10147664
|
Thermo Scientific™
C4008-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10429454
|
Thermo Scientific™
C4012-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11528470
|
Thermo Scientific™
60180-543 |
Manual Crimper, Standard | Thermo Scientific | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11538470
|
Thermo Scientific™
60180-544 |
Manual Crimper, Standard | Thermo Scientific | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15290389
|
Thermo Scientific™
DCB-8C |
Manual Decrimper | Chromacol | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15188784
|
Thermo Scientific™
DCB-20C |
Manual Decrimper | Chromacol | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10566765
|
Thermo Scientific™
C4013-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10488084
|
Thermo Scientific™
C4012-102 |
Manual Decrimper | National | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10240535
|
Thermo Scientific™
C4013-102 |
Manual Decrimper | National | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10279364
|
Thermo Scientific™
C4020-102 |
Pinza decapsulatrice manuale | National | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15280389
|
Thermo Scientific™
CR-8C |
Manual Crimper, Standard | Chromacol | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12400268
|
Thermo Scientific™
C4020-100 |
Manual Crimper, Standard | National | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
14860742
|
Thermo Scientific™
CR-11C |
Manual Crimper, Standard | Chromacol | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11564815
|
Thermo Scientific™
60180-557 |
Manual Decrimper | Thermo Scientific | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10530303
|
Thermo Scientific™
DCR-11 |
Decapping Pliers | Chromacol | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10143362
|
Thermo Scientific™
DCR-20 |
Decapping Pliers | Chromacol | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12054907
|
Thermo Scientific™
C4012-101 |
Decapping Pliers | National | 11 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10299454
|
Thermo Scientific™
C4013-101 |
Decapping Pliers | National | 13 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10066164
|
Thermo Scientific™
C4020-101 |
Pinza di apertura | National | 20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10200205
|
Thermo Scientific™
C4030-101 |
Pinza di apertura | National | 30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers, also for use with National or Chromacol vials.
Manual CrimpersLightweight, precision crimpers attach seals to chromatography or serum vials. Available for standard aluminum or flip-off seals.
- Factory set to properly crimp standard-thickness seals
- Adjustable handle setting screw allows proper crimps with septa of varying thickness
Forged pliers feature a fitted gripping surface designed to allow removal of the listed sizes of seals.
- Simply grip pliers around top of seal, squeeze and pry upward to remove
Place decrimping head squarely on seal and squeeze.
- Minimizes damage to vial rim with chromatography or serum vials
- Removes standard aluminum seals and many steel seals
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.