Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer includes three ring marks since they can only be checked by means of manual measurements.
328.00€ - 354.00€
Specifica
Product Type | Viscometer |
---|---|
Calibrated | Yes |
Numeri ASTM | D 446 |
Certificazione/Conformità | ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 |
Include | Ring Marks and 2 Constants |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10707021
|
SI Analytics™
285403034 |
0.0215K | 3 to 15 cSt | 0.63mm Diameter |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10538981
|
SI Analytics™
285403042 |
0.035K | 7 to 35 cSt | 0.78mm Diameter |
328.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10423711
|
SI Analytics™
285403059 |
0.1K | 20 to 100 cSt | 1.02mm Diameter |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual measurement, opaque liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- Calibrated
- With two constants
- With three ring marks
- Only for manual measurements
- Filling quantity of 12mL
- Overall length of 295mm
Specifica
Viscometer | |
D 446 | |
Ring Marks and 2 Constants | |
12 mL |
Yes | |
ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 | |
Only for manual measurement |