Learn More
Fisherbrand™ Floor Mats
Helps prevent fatigue when standing for long durations.
3.00€ - 4.80€
Code produit | Marque | Dimensioni (L x P) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensioni (L x P) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12806445
|
Fisherbrand™
|
100 x 100 mm |
3.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12816445
|
Fisherbrand™
|
170 x 160 mm |
4.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Polymeric compound
- Available in different sizes
- Blue in color
Spécification
1 Ea. | |
Mat | |
Blue |