Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Possesses a long curved blade that is ideal for use with powders and granules as well as for semi-solid materials such as cheese and thick grease. Sampling Systems™ MaxiCorer can be used as a sampler or for dispensing small quantities of product.
92.15€ - 112.00€
Specifica
Product Type | Corer |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 25 mm |
Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 100 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15839391
|
Sampling Systems™
7010A-01 |
200mm Blade Length | 300 mm Overall |
92.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15849391
|
Sampling Systems™
7010A-02 |
500mm Blade Length | 600 mm Overall |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 316L stainless steel
- High quality bright polish finish
- Crevice free construction
- Rotate the handle as the sampler is pushed into the product to cut out a sampler
- Remove sampler to extract the sample
Specifica
Corer | |
Autoclavable | |
100 mm |
Stainless Steel (316L) | |
25 mm |