Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori digitali MaxQ™ - PROMO
Fornisce i risultati affidabili necessari per le colture di batteri e lieviti.
6805.00€ - 6915.00€
Specifica
Product Type | Agitatore con incubazione piccolo |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Digitale |
Modello | MaxQ 4450 |
Tipo di motore | Motore a triplo eccentrico |
Stile della piattaforma | Piattaforma universale |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15679055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GA-1CE |
MaxQ 4450 | Clip per beuta 1 l | Agitatore con incubazione piccolo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15689055
|
Thermo Scientific™
SHKE4450GB-1CE |
MaxQ 4450 | Clip per beuta 250 ml | Agitatore con incubazione piccolo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Progettati per fornire risultati affidabili necessari per le colture di batteri e di lieviti
- Resistente motore a triplo eccentrico
- Garanzia di 10 anni sui componenti
- Per ottimizzare la capacità delle fiasche da 250 ml e 2 l con un ingombro ridotto
- Display digitale con visualizzazione simultanea di temperatura, velocità e tempo con allarmi acustici e visivi
Specifica
Agitatore con incubazione piccolo | |
MaxQ 4450 | |
Piattaforma universale |
Digitale | |
Motore a triplo eccentrico | |
Small |