Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Agitatori sovrapponibili che consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Questi agitatori offrono maggiore versatilità grazie alla combinazione di agitazione orbitale e funzionalità di incubazione per usi generici.
13800.00€ - 15600.00€
Specifica
Orbita | 1.9 cm (0.75 pollici) |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 15.9 kg |
Intervallo di velocità | Da 15 a 300 rpm ±1 (impilato); da 15 a 500 rpm ±1 (non impilato) |
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 35 lb. |
Certificazione/Conformità | CE, cUL, UL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11754948
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-1CEPR |
Small Stackable Incubated Orbital Shaker | 240 V 50/60 Hz | Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C |
13900.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10449933
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-1CE |
Small Stackable Incubated Orbital Shaker | 240 V 50/60 Hz | Da temperatura ambiente +10 °C fino a 60 °C ±5 °C |
13800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10795714
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-8CE |
Small Stackable Incubated/Refrigerated Orbital Shaker | 240 V 50 Hz | Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C |
15500.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10178348
|
Thermo Scientific™
SHKE6000-8CEPR |
Small Stackable Incubated/Refrigerated Orbital Shaker | 240 V 50 Hz | Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C |
15600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Risparmio di spazio prezioso con gli agitatori impilabili Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 con incubazione e refrigerazione, che offrono stoccaggio dei campioni e agitazione orbitale con comandi digitali intuitivi e facili da utilizzare. Questi agitatori consentono di risparmiare spazio grazie alla possibilità di sovrapporre due unità da pavimento. Utilizzare il set di adattatori (disponibile separatamente) per sovrapporre due piattaforme 18 x 18″ per raddoppiare la capacità di agitazione.
- Le unità impilabili accettano fiasche fino a 6 l
- Due ripiani regolabili per una maggiore capienza
- È possibile scegliere tra due intervalli di temperatura per soddisfare un'ampia gamma di studi di biologia molecolare, espressioni proteiche o purificazioni dei plasmidi
- Disponibile in versione con incubazione o refrigerazione
- Monitoraggio e controllo accurati della temperatura della camera con una precisione di ±0.1°C a 37°C con controller di temperatura PID
- Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale
- Motore CC brushless a stato solido con controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min
- Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 minuti a 999 minuti
- Visualizzazione simultanea di velocità, tempi e temperatura su tre distinti display a LED per ridurre al minimo gli errori di determinazione delle condizioni di esercizio
- Visualizzazione conteggio incrementale durante il funzionamento continuo e decrementale durante i cicli a tempo
- Segnali visivi ed acustici avvisano l'utente di alterazioni della temperatura; il riscaldamento si disattiva se la temperatura si scosta di ±1°C dal punto di regolazione
- In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici
- Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine
- Possibilità di eseguire la calibrazione della velocità per mezzo di un tachimetro digitale palmare nei casi in cui siano necessarie delle verifiche e sia possibile standardizzare i protocolli
- L'interblocco automatico di sicurezza determina l'arresto della piattaforma all'apertura dello sportello
- Arresto del movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive dovute a uno sbilanciamento del carico
- Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvio automatico al ripristino dell'erogazione di corrente
- Interfaccia RS232 che consente il monitoraggio remoto di velocità, tempo e temperatura
- Ampia finestra e illuminazione interna per una migliore visibilità dei campioni riducendo al minimo la necessità di apertura dello sportello
- Apertura porta a destra o a sinistra, per una maggiore praticità di collocazione in laboratorio
- Le piattaforme 18 × 18″ possono essere collocate su due livelli all'interno della camera per raddoppiare la capacità di agitazione
- La camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ospita un'ampia varietà di piattaforme universali e dedicate da 46 × 46 cm (18 × 18″)
- Rivestimento esterno in acciaio laminato a freddo con verniciatura a polvere
- Presa elettrica all'interno della camera per alimentare in tutta sicurezza agitatori di vario tipo
Dimensioni di ingombro
- Dimensioni della piattaforma: 45.7 × 45.7 cm (18 × 18″)
- Dimensioni di ingombro L × P × A: 83.9 × 69.6 × 102.9 cm (33 × 27 × 40.5″)
Informazioni ordine:
Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente)
Comprende:
- Due ripiani ad altezza regolabile forati in acciaio inossidabile.
Richiede:
- Piattaforma universale (senza clip) oppure
- Piattaforma dedicata (con clip pre-installate)
Consigliato per:
- Sospensioni batteriche
- Ibridizzazione
- Studi di solubilità
- Test diagnostici
- Procedure di estrazione
- Procedure di lavaggio
- Miscelazione generica
- Espressione proteica
- Colorazione e decolorazione
- Purificazione dei plasmidi
Specifica
1.9 cm (0.75 pollici) | |
Da 15 a 300 rpm ±1 (impilato); da 15 a 500 rpm ±1 (non impilato) | |
CE, cUL, UL | |
40.5 in. | |
33 in. | |
83.8 cm | |
27.5 in. | |
45.7 cm | |
Motore a triplo eccentrico |
15.9 kg | |
35 lb. | |
Stainless Steel Platform | |
102.9 cm | |
18 in. | |
45.7 cm | |
69.9 cm | |
Digitale | |
Da 0.1 ore fino a 999 ore, da 0.1 min. fino a 999 min. o in continuo |