Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori sovrapponibili MaxQ™ 8000 con incubazione/refrigerazione
Gli agitatori sovrapponibili con funzionalità di incubazione consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Sono progettati in modo da consentire la sovrapposizione di due o tre unità sul pavimento senza sacrificare le prestazioni.
19400.00€ - 23600.00€
Specifica
Orbita | 2.5 cm (1 pollici) |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 32 kg |
Intervallo di velocità | Da 25 a 400 ±1 giri/min |
Capacità | Dodici beute Erlenmeyer da 2 l |
Product Type | Agitatori a scuotimento |
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Precisione termica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Requisiti elettrici | Precisione termica | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11704948
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CEPR |
120 V, 60 Hz | ±0.15°C at 37°C |
19800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11502944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-1CE |
240 V 50/60 Hz | &plumn;0.15 °C a 37 °C |
19400.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11512944
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CE |
240 V 50 Hz | &plumn;0.15 °C (in beuta) |
23100.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11800780
|
Thermo Scientific™
SHKE8000-8CEPR |
240 V 50 Hz | &plumn;0.15 °C (in beuta) |
23600.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Gli agitatori sovrapponibili con funzionalità di incubazione Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Sono progettati in modo da consentire la sovrapposizione di due o tre unità sul pavimento senza sacrificare le prestazioni. Questi agitatori impilabili sono in grado di funzionare alla massima velocità, anche con tre unità sovrapposte, il filtro HEPA garantisce una maggiore purezza dell'aria in circolo all'interno e riduce la contaminazione incrociata, mentre la piattaforma estraibile consente un pratico accesso al 100% dei campioni. Kit di sovrapposizione fornito con ogni unità senza costi aggiuntivi.
Caratteristiche:- Capacità tre volte superiore rispetto a un agitatore da pavimento, pur con ingombro equivalente
- Progettato per applicazioni con colture di cellule eucariotiche sensibili — grazie al sistema HEPA di filtrazione dell'aria, agli angoli arrotondati, alla camera realizzata in un unico pezzo e all'alta uniformità della temperatura — e per applicazioni con colture di cellule procariote complesse
- Struttura robusta, ampia gamma di velocità e nessun limite alla “velocità di agitazione”, anche lavorando con tre unità sovrapposte
Controllo a microprocessore/sistema di monitoraggio:
- Visualizzazione contemporanea dei parametri di funzionamento e dei limiti impostati
- Registrazione del tempo di esercizio complessivo del motore e del sistema di trazione
- Le segnalazioni acustiche e visive di sotto e sovratemperatura garantiscono la protezione dei prodotti
- Un allarme regolabile di sovratemperatura di sicurezza con sonda indipendente garantisce ulteriormente la protezione delle unità riscaldate
- Allarmi acustici/visivi di regime alto/basso che segnalano eventuali deviazioni di velocità
- Gli allarmi possono essere temporaneamente disattivati e riattivati successivamente come promemoria della presenza di anomalie irrisolte
- Contatti di allarme in remoto per il monitoraggio da un'altra postazione
- In caso di interruzione dell'alimentazione, le impostazioni vengono salvate nella memoria non volatile che riavvia automaticamente l'apparecchio al ripristino della corrente
- L'apparecchio è dotato di porta RS-232 standard per il collegamento al computer che consente il monitoraggio di tempo, temperatura e velocità
- I circuiti per il controllo dell'accelerazione garantiscono un avviamento e un arresto privi di sbalzi, eliminando il rischio di spruzzi e di contatto dei campioni con il tappo delle fiasche
- È possibile calibrare facilmente le funzioni tramite la tastiera e il pannello di controllo sigillato
Pannello di controllo:
- Display LCD retroilluminato alfanumerico a due righe e 40 caratteri, mostra i parametri di funzionamento effettivi e i limiti impostati oltre alla condizione di allarme
- Le icone/i pulsanti consentono una facile programmazione dei parametri
- Ora: esegue il conteggio incrementale, mostra il numero di ore e minuti complessivi del ciclo
- Velocità: mostra la velocità effettiva della piattaforma (gir/min) e i limiti impostati per la velocità
- Temperatura: mostra la temperatura effettiva all'interno della camera e i parametri impostati per la temperatura
Struttura:
- componenti elettronici e filtro HEPA facilmente accessibili dalla parte anteriore durante i normali interventi di manutenzione o assistenza
- La maniglia di chiusura con fermo a scatto e sganciamento rapido sulla base (in dotazione) impedisce il funzionamento dell'agitatore se la piattaforma non è fissata
- Sportello isolato ripiegabile con piattaforma scorrevole per accedere al 100% del campione
- Il finestrino panoramico e la luce allo xeno garantiscono un'elevata visibilità per la raccolta
- L'altezza della piattaforma superiore è inferiore a 61 in. (154.9 cm) per tre unità sovrapposte
- Esterno in acciaio laminato a freddo molto spesso
- Camera in acciaio inox di tipo 304 con angoli arrotondati e scarico incorporato; per fiasche di Erlenmeyer da 2 l, luce allo xeno con interruttore
- Guarnizioni dello sportello magnetiche per una tenuta realmente ermetica
- Kit di sovrapposizione fornito con ogni agitatore senza costi aggiuntivi
Meccanica
- Il meccanismo a trazione eccentrica consente di raggiungere velocità da 25 a 400 gir/min ±1 gir/min riducendo al minimo le vibrazioni, anche nella configurazione a 3 agitatori sovrapposti
- Il resistente meccanismo orbitale a bilanciamento dinamico garantisce ossigenazione e miscelazione ottimali dei nutrienti, riduce l'aggregazione cellulare ed elimina gli spruzzi e la fuoriuscita di materiale dalle fiasche
- Il triplo meccanismo controbilanciato compensa lo sbilanciamento di carichi completi o parziali, indipendentemente dalla posizione delle fiasche
- Il motore CC senza spazzole da 1/3 HP a bassa dissipazione termica garantisce il funzionamento continuo senza necessità di manutenzione
- Il flusso d'aria laminare forzato attraverso il filtro HEPA garantisce un'eccellente uniformità della temperatura, riducendo il rischio di contaminazione incrociata
Informazioni per l'ordine:
Piattaforma non inclusa. Sono disponibili supporti opzionali per agitatore singolo e doppio e un registratore di grafici indipendente.
Include:
Kit di sovrapposizione con ogni agitatore.
Richiede:
piattaforma agitatore scorrevole dedicata o universale da 29.5 × 18 in. (74.9 × 45.7 cm), in vendita separatamente.
Prodotto consigliato per:
- Sospensioni batteriche
- Ibridizzazione
- Studi di solubilità
- Test diagnostici
- Procedure di estrazione
- Procedure di lavaggio
- Miscelazione generica
- Espressione proteica
- Colorazione e decolorazione
- Purificazione dei plasmidi
Specifica
2.5 cm (1 pollici) | |
Da 25 a 400 ±1 giri/min | |
Agitatori a scuotimento | |
CE, cUL, UL | |
60.5 cm | |
25 in. | |
63.5 cm | |
33.3 in. | |
33.4 in. | |
Digital | |
1/3 hp CC senza spazzole | |
Continuo o temporizzato da 1 min. fino a 199 ore e 59 min |
32 kg | |
Dodici beute Erlenmeyer da 2 l | |
71 lb. | |
23.8 in. | |
23.8 x 33.4 x 11.8 pollici (60.5 x 84.6 x 30 cm) | |
11.8 in. | |
30 cm | |
84.6 cm | |
84.6 cm | |
LED: Tempo, velocità, temperatura compresa effettiva e setpoint | |
12 |