Learn More
Asta per agitazione in vetro borosilicato MBL™
Minimize scratching and increase safety with these glass stirring rods. MBL™ Borosilicate Double Ended Glass Stirring Rods are ideal for a wide range of stirring applications.
Marca: MBL SRF384
32.26 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15300kg
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass
- With rounded button and paddle ends
- Button end is useful for crushing clumped powder and solids
- Paddle end helps to circulate sediment when stirring
Specifica
Estremità arrotondate a bottone e a spatola | |
Applicazioni generali che richiedono agitazione | |
Vetro borosilicato |
6 mm | |
10/Pk. | |
200 mm |