Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in vetro MBL Volumetrics™
In vetro borosilicato. Buretta in vetro borosilicato MBL Volumetrics™ di Classe B con chiavetta in vetro conforme agli standard ISO 385. Chiavette di ricambio intercambiabili disponibili in caso di perdita o danno. Le graduazioni in smalto blu consentono una facile valutazione del volume.
31.05€ - 41.50€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Bilancia | Blue |
Materiale del rubinetto | Glass |
Tipo | Volumetric Buret |
Class | Class B |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12411567
|
MBL
BRB060P |
100 mL | 870 mm | 0.2 mL |
41.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12491557
|
MBL
BRB056P |
25 mL | 620 mm | 0.1 mL |
31.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12481557
|
MBL
BRB050P |
10 mL | 820 mm | 0.2 mL |
31.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12401567
|
MBL
BRB058P |
50 ml | 820 mm | 0.1 mL |
31.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Conforme a ISO 385
- Chiavetta con foro da 1.5 mm
- Le chiavette di ricambio sono disponibili in caso di perdita o danneggiamento - le chiavette sono interamente intercambiabili
- Graduazioni in smalto blu facili da leggere
- Prodotta in vetro borosilicato
Specifica
Borosilicate Glass | |
Glass | |
Class B |
Blue | |
Volumetric Buret | |
ISO 385 |