Learn More
Buretta Sofnol Autozero di classe B MBL Volumetrics™
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta con valvola a pressione e azzeramento automatico classe B MBL™ è facile da riempire e si azzera automaticamente. Spremere il flacone in polietilene per riempire la buretta, rilasciare la pressione per consentire al liquido in eccesso di tornare nel flacone e azzerare la buretta. Le graduazioni in smalto blu permettono una facile lettura e valutazione del volume. Include
115.00€ - 119.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Graduazioni | 0.1 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Per analisi dell'acqua |
Include | Clip a molletta, tubo in gomma, getto e bottiglia serbatoio in polietilene |
Bilancia | Smalto blu |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12451557
|
MBL
BRB004 |
10 ml |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12461557
|
MBL
BRB006 |
20 ml |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass and complies with ISO 385 standards. MBL™ Class B Autozero Pinch Clip Burette provides easy filling and automatic zero. Squeeze the polyethylene bottle to fill burette, release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle, and set the burette to zero. Easy to read blue enamel graduations provide easy volume assessment. Includes
- Conforme a ISO 385
- Riempimento semplice e azzeramento automatico - Spremere il flacone in polietilene per riempire la buretta - Ridurre la pressione esercitata per consentire al liquido in eccesso di rientrare nel flacone e azzerare la buretta
- Graduazioni in smalto blu facili da leggere
- Prodotta in vetro borosilicato
- Con tubo in gomma semplice e valvola a pinza per una sostituzione economica
Specifica
Vetro borosilicato | |
Per analisi dell'acqua | |
Smalto blu | |
Buretta con azzeramento automatico Sofnol | |
ISO 385 |
0.1 mL | |
Clip a molletta, tubo in gomma, getto e bottiglia serbatoio in polietilene | |
±0.1 mL | |
Classe B |