Learn More
Buerkle™ Measuring Jug Industrial with Closed Handle
Light and handy polypropylene measuring jug is suitable for industrial applications.
8.10€ - 25.15€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16696553
|
Buerkle™
7204-1000 |
1000 mL |
8.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16606563
|
Buerkle™
7204-5000 |
5000 mL |
25.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The measuring jug has two measuring scales, embossed transparent and with blue lettering. With ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.The measuring jug is made of polypropylene and is therefore highly resistant to acids, bases and chemicals.- PP, transparent
- With embossed graduation printed in blue
Specifica
Polypropylene |