Learn More
Haldenwanger™ Crogioli per fusione in porcellana con profilo medio-alto
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
6.15€ - 26.65€
Specifica
Materiale | Porcellana |
---|---|
Finitura | Levigato |
Product Type Specs | Crogioli di fusione in porcellana |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10578831
|
Haldenwanger™
79MF/6 |
38 ml |
7.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10771922
|
Haldenwanger™
79MF/1A |
250 ml |
26.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10017380
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10731922
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10281531
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10493081
|
Haldenwanger™
L 79MF/4 |
90 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Medium High Form Melting Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
- Lids are sold separately
Specifica
Porcellana | |
Levigato | |
Crogioli di fusione in porcellana |