Learn More
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Square microscope coverslips constructed of borosilicate glass.
18.05€ - 35.90€
Specifica
Product Type | Coverslip |
---|---|
Forma | Square |
Materiale | Borosilicate Glass |
Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Automated Equipment |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17254894
|
Epredia™
BB01800180A153MNZ0 |
18 x 18 mm |
18.05€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17294904
|
Epredia™
BB02400240A153MNZ0 |
24 x 24 mm |
35.90€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Square
- Thickness of 0.13 to 0.16 mm
Specifica
Coverslip | |
Borosilicate Glass | |
Automated Equipment |
Square | |
#1 (0.13 to 0.16 mm) |