Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrate, 99+%, for biochemistry
346.93 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
346.93 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
346.93 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico
Specifica
Absorbance | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
Materiale o nome chimico | MES monohydrate |
Condizioni di assorbanza | (0.1M aq. soln.) |
Punto di fusione | >300.0°C |
Colore | Da arancione-giallo a bianco |
pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
Forma fisica | Polvere, cristalli o fiocchi |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Spettro a infrarossi | Authentic |