Learn More
3M™ Mesh Visor V4J-SV
294.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Model: V4J-SV
Descrizione
- Etched Stainless Steel Visor
- Optimal mesh design for enhanced stability and protection
- Mesh Visors are designed to fit 3M™ Hard Hats
- All mesh visors are tested and approved under the European Standard EN 371 and meet the requirements for increased robustness (S marking)
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved, EN 1731 |
Spessore (sistema metrico) | 0.3 mm |
Product Type | Mesh Visor |
Da utilizzare con (applicazione) | Forestry |
Modello | V4J-SV |
N. per confezione | 10/Pk. |
Materiale | Etched Stainless Steel Mesh |