Learn More
Lauda™ Metal Hoses
Marca:  Lauda™ LZM 092
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.50000kg
Codice prodotto. 15205537
  • 1060.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
-100°C to +350°C
Metal Hose
200 cm