Learn More
Methanol, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
45.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98.0°C |
Nota nome | water <50 ppm |
Colore | Colorless |
Acidità | 0.003% max. (as HCOOH) |
Densità | 0.7910g/mL |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.