Learn More
Mettler Toledo™ Accessori per stampanti per bilance: Carta da stampante
Carta per stampante da utilizzare con le bilance Mettler Toledo™
Marca: Mettler Toledo™ 72456
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29880kg
Descrizione
- Colore: Bianco
- Confezione da 5 rotoli
- Da utilizzare con le bilance Mettler Toledo: LC-P45, LC-P43, HA-P43, HR-73P
Specifica
Stampante LC-P45, LC-P43, HA-P43, HR-73P | |
5 rotoli/conf. | |
Carta per stampante |