Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH Black Beauty con sonde di temperatura incorporate
Gli elettrodi per pH Black Beauty Mettler Toledo sono ideali per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri.
Marca: METTLER TOLEDO™ 52000379
300.66 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19350kg
Descrizione
- Elettrolita polimerico con giunzione aperto
- Denominazione: InLab 413
- Tensione nominale IP67
- Intervallo: da 0 a 14 pH
- Lunghezza asta: 120 mm
- Diametro asta: 12 mm
Specifica
BNC/RCA IP67 | |
PEEK | |
Da 0° a 60 °C | |
Polimeri | |
Fixed Cable to sensor | |
InLab™ 413 | |
4.7 pollici | |
120 mm | |
0.47 in. |
Aperta | |
Da 0 a 14 | |
Elettrodo pH | |
Per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri | |
ARGENTHAL | |
Da 0° a 140 °F | |
39 in. | |
1 m | |
12 mm |