Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: Redox
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi Redox.
34.10€ - 160.00€
Specifica
Tipo | Buffer Solution |
---|---|
Include | Quality inspection certificate |
Solubile in acqua | Completely Miscible |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Tipo di soluzione di riempimento | Imballaggio | Intervallo mV | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Tipo di soluzione di riempimento | Imballaggio | Intervallo mV | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10494071
|
Mettler Toledo™
51350060 |
7 | Tampone Redox; UH = 427 mV | Bottiglia da 250 ml | 220 mV |
40.75€
250mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12661306
|
Mettler Toledo™
51350062 |
7 | Redox Buffer; UH = 427mV | 6 x 250 mL | 220 mV |
160.00€
1500mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10246082
|
Mettler Toledo™
51350064 |
0.1 | Redox Buffer; UH/pH: 0.1 | 6 x 30 mL Bottle | 468 mV |
34.10€
180mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Con certificato di qualità che garantisce i valori indicati e la tracciabilità.Certifications
Tracciabile NIST
Specifica
Buffer Solution | |
Quality inspection certificate | |
Completely Miscible |