Learn More
Mettler Toledo™ Peel-Off Self-Adhesive Labels for P50 Line Thermal Printers
For use with P50 Line Thermal Printers.
128.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | P-56RUE and P-58RUE Thermal Printers |
---|---|
Tipo | Peel-off Self-adhesive Labels |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15403563
|
Mettler Toledo™
30094724 |
10 Pieces |
128.00€
10 rotoli |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Peel-off self-adhesive labels
- Accessory for P-56RUE and P-58RUE Thermal printers
- White in color
- Upto 10 years durability
- 58mm
- Ten pieces
- Accessory for P-56RUE and P-58RUE Thermal printers
- White in color
- Upto 10 years durability
- 54 x 18mm
- Six pieces
Specifica
P-56RUE and P-58RUE Thermal Printers | |
Peel-off Self-adhesive Labels |