Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
339.00€ - 670.00€
Specifica
Tempo di risposta <20 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Tipi di connettore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10333243
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343160
InLab™ Micro pH Combination Electrode S7 a vite Misuratore di pH
377.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10089052
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343161
InLab™ Semi-Micro-L Elettrodo pH combinato S7 a vite Misuratore di pH
364.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10661474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343165
InLab™ Semi-Micro Elettrodo pH combinato S7 a vite Misuratore di pH
339.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11394213
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51344163
InLab™ Micro Pro-ISM pH Combination Electrode Multi-Pin SevenExcellence, SevenCompact e SevenGo (SG23, SG68 e SG78)
670.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11324213
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
51343164
InLab™ Flex-Micro Combination Electrode BNC Fixed Cable to sensor
484.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15529541
Vedere i documenti Dettagli della promozione
METTLER TOLEDO™
30244732
InLab™ Ultra-Micro-ISM Combination Electrode; Integrated Temperature Probe; Intelligent Sensor Management (ISM) Technology Multi-Pin Requires Cable, Multi-Pin to BNC/RCA (30281896)
434.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. (Connection cable is not included; sold separately.)
  • Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Vials
  • Microplates
  • Test tubes
  • Serum and Gastric juice
  • Micro-biological samples
  • Paint
  • Gel
  • Soap
  • Shampoo
  • Cosmetics
Electrode Specifications
  • InLab Micro: ceramic junction; refillable with 3M KCl (51350072) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • InLab Micro Pro-ISM: ceramic junction; refillable with 3M KCl (51350072) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • InLab Ultra-Micro-ISM: ceramic junction; refillable with FRISCOLYT-B™ (51343185) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • InLab Semi-Micro: ceramic junction; non-refillable - replace when electrolyte depleted
  • InLab Semi-Micro-L: ceramic junction; refillable with 3M KCl (51350072) - keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • InLab Flex-Micro: porous PTFE junction; non-refillable - replace when electrolyte depleted
Accessories & Care
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Specifica
Specifica
<20 sec.