Learn More
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde Viscometers
SI Analytics™ Micro-Ubbelohde Viscometers feature a suspended ball level for determination of absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior.
482.00€
Specifica
Product Type Ubbelohde Micro Viscometer
Calibrated Yes
Certificazione/Conformità DIN 51562, Part 2
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo viscosità Prezzo Quantità e disponibilità  
10632441
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
SI Analytics™
285401025
4 to 60 cSt
482.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10766911
Vedi i prodotti accessori missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
SI Analytics™
285401041
40 to 800 cSt
482.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated, with constant, for manual measurement
  • Ideal for transparent liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, minimum measurement substance and/or rinsing agent quantities, and high-temperature or low temperature measurements
  • Delivered with manufacturer's certificate in accordance with DIN 55 350, Part 18
  • All viscometers are provided with ring marks
  • Due to their design, these viscometers are especially suitable for measurement of small liquid quantities and for particularly short running times
  • This ensures that viscometers for automatic measurements can also be checked by means of manual measurements
  • This constant is determined by multiplication of the constant K with the correction factor F
Specifica
Specifica
Ubbelohde Micro Viscometer
DIN 51562, Part 2
290 mm
3 to 4 mL
Yes
Glass
Manual measurements