Learn More
3M™ Microbial Luminescence System Injector Cleaning Kit 3005 DPQCOG-CLNKIT
Injector cleaning kit includes 10 ATP Free Water and 2 Clean Solutions.
Marca:  3M™ 7000043164
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.34500kg
Codice prodotto. 17293724
  • 162.18€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For daily use.
  • Prevents biofilm build-up.
  • Contains: 2 cleaning solutions (125 mL each), 10 ATP-free water (125 mL each) and 10 amber vials.
  • Storage: 2-8°C.
Specifica
Specifica
10 ATP Free Water, 2 Clean Solutions and 10 amber vials
1