Learn More
3M™ Microbial Luminescence System Microwell Plate 3007
A Microwell Plate for use with the 3M™ Microbial Luminescence System (MLS).
Marca:  3M™ 7000042943
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17258530
  • 705.96€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Microbial Luminescence System Microwell Plate 3007
  • Used primarily for reagent checks, low-volume UHT testing
  • Nonreusable microwell plate
Specifica
Specifica
50/Cs.
3 M™ Microbial Luminescence System (MLS)